Läs mer
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 97%
Produktkod. 15461248
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461248 1 g 1g
15471248 5 g 5g
15481248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55101.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80673-00-3 | C10H13NSi | 175.306 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80673-00-3
Molekylformel C10H13NSi
Molekylvikt (g/mol) 175.306
MDL-nummer MFCD01863744
InChI-nyckel MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl ethynyl pyridine, 3-trimethylsilylethynyl pyridine, 3-pyridylethynyl trimethylsilane, 3-2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, trimethyl 2-pyridin-3-ylethynyl silane, acmc-209pjw, 3-trimethylsilylethynylpyridine, trimethyl-2-3-pyridyl ethynyl silane, 1-3-pyridyl-2-trimethylsilylacetylene
PubChem CID 4100857
IUPAC-namn trimetyl(2-pyridin-3-yletynyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C#CC1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
Färg Färglös till gul
Densitet 0.922 g/mL
Kokpunkt 229°C
Flampunkt 94°C (201°F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 1 g
Formel vikt 175.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.