Läs mer
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol, 98%
Produktkod. 11382177
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382177 1 g 1g
11392177 5 g 5g
11302187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09649.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5272-36-6 | C6H12OSi | 128.25 g/mol
3-(Trimetylsilyl)propargylalkohol används som ett reagens för att syntetisera Isbogrel, en tromboxan A 2 (TXA 2) syntasinhibitor och även en TXA 2 receptorantagonist som har potential att behandla astma.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-(Trimetylsilyl)propargylalkohol används som reagens för
att syntetisera Isbogrel, en tromboxan A 2 (TXA 2) syntasinhibitor och även en TXA 2 receptorantagonist som har potential att behandla astma.
Löslighet Ej blandbar
med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel. Skydda mot värme. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel, värme och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5272-36-6
Molekylformel C6H12OSi
Molekylvikt (g/mol) 128.25
MDL-nummer MFCD00002913
InChI-nyckel ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl, 3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, 1-trimethylsilylpropargyl alcohol, acmc-209l1b, 3-trimethylsilylpropargyl alcohol, 3-trimethylsilanyl-prop-2-yn-1-ol, 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol #
PubChem CID 78930
IUPAC-namn 3-trimetylsilylprop-2-yn-1-ol
LEDER C[Si](C)(C)C#CCO
Specifikationer
Kokpunkt 170°C to 172°C
Kemiskt namn eller material 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
Kvantitet 1 g
Linjär formel (CH3)3SiC≡CCH2OH
UN-nummer UN2810
Beilstein 1902505
Flampunkt 66°C (150°F)
Löslighetsinformation Not miscible with water.
Formel vikt 128.25
Procent renhet ≥98%
Brytningsindex 1.451
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.865
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.