Läs mer
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid, 97%
Produktkod. 15460138
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460138 1 g 1g
15470138 5 g 5g
15480138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15460138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53380.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5683-31-8 | C6H10O2Si | 142.23 g/mol
3-(trimetylsilyl)propiolsyra kan användas vid den regioselektiva framställningen av 1,5-trisubstituerade lH-1,2,3-triazoler. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-(trimetylsilyl)propiolsyra kan användas vid den regioselektiva framställningen av 1,5-trisubstituerade 1H-1,2,3-triazoler. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5683-31-8
Molekylformel C6H10O2Si
Molekylvikt (g/mol) 142.23
MDL-nummer MFCD00190216
InChI-nyckel IPEATTYBFBRNEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl propiolic acid, 3-trimethylsilyl propynoic acid, trimethylsilylpropiolic acid, 3-trimethylsilylpropynoic acid, 3-trimethylsilyl prop-2-ynoic acid, 2-propynoic acid, 3-trimethylsilyl, tms-propynoic acid, acmc-209lul, 3-trimethylsilyl propynoicacid, 3-trimethylsilyl propalic acid
PubChem CID 2760863
LEDER C[Si](C)(C)C#CC(O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 105°C to 110°C (10mmHg)
Kemiskt namn eller material 3-(Trimethylsilyl)propiolic acid
Smältpunkt 47°C to 49°C
Kvantitet 1 g
Linjär formel (CH3)3SiC≡CCO2H
Beilstein 1755674
Flampunkt 96°C (205°F)
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
IUPAC-namn 3-trimetylsilylprop-2-ynsyra
Formel vikt 142.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.