Läs mer
3-(trimetylsilyl)propionsyra-d4 natriumsalt, TRC
Produktkod. 30457015
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30457015 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457015 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796882100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt
CAS 24493-21-8
Molekylformel C6 2H4 H9 O2 Si . Na
Kvantitet 100 mg
Synonym Sodium 3-(Trimethylsilyl)propionate-2,2,3,3-d4, 2,2,3,3-d4-3-(Trimethylsilyl)propionic Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C6H14O2Si.Na/c1-9(2,3)5-4-6(7)8;/h4-5H2,1-3H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i4D2,5D2;
LEDER [Na+].[2H]C([2H])(C(=O)[O-])C([2H])([2H])[Si](C)(C)C
IUPAC-namn natrium; 2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimetylsilylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 172.27
Formel vikt 172.0834