Läs mer
3-(trimetylsilyl)propionsyra-d4 natriumsalt, TRC
Produktkod. 30449541
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30449541 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30449541 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7968821G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt
CAS 24493-21-8
Molekylformel C6 2H4 H9 O2 Si . Na
Kvantitet 1 g
Synonym Sodium 3-(Trimethylsilyl)propionate-2,2,3,3-d4, 2,2,3,3-d4-3-(Trimethylsilyl)propionic Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C6H14O2Si.Na/c1-9(2,3)5-4-6(7)8;/h4-5H2,1-3H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i4D2,5D2;
LEDER [Na+].[2H]C([2H])(C(=O)[O-])C([2H])([2H])[Si](C)(C)C
IUPAC-namn natrium; 2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimetylsilylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 172.27
Formel vikt 172.0834