Läs mer
3-Trimethylsilylpropynal, 97%
Produktkod. 11460011
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460011 1 g 1g
11450011 0.25 g 0.25g
11470011 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460011 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044763.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2975-46-4 | C6H10OSi | 126.23 g/mol
3-Trimetylsilylpropynal fungerar som en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen. Vidare används det vid framställning av [3-(trimetylsilyl)-2-propinyliden]-malononitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2975-46-4
Molekylformel C6H10OSi
Molekylvikt (g/mol) 126.23
MDL-nummer MFCD01103709
InChI-nyckel LJRWLSKYGWLYIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilylpropynal, 3-trimethylsilyl-2-propynal, 3-trimethylsilyl propiolaldehyde, 3-trimethylsilyl propynal, trimethylsilyl propiolaldehyde, 2-propynal, 3-trimethylsilyl, trimethylsilylpropynal, 3-trimethylsilyl prop-2-ynal
PubChem CID 2760865
IUPAC-namn 3-trimetylsilylprop-2-ynal
LEDER C[Si](C)(C)C#CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Trimethylsilylpropynal
Färg Färglös till gul
Densitet 0.86 g/mL
Kokpunkt 58°C to 60°C (37.5 mmHg)
Flampunkt 29°C (84°F)
Linjär formel (CH3)3SiC≡CCHO
Brytningsindex 1.4435
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 126.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.