Läs mer
3-Trimethylstannyl Benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Trimethylstannyl Benzoic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5O2.3CH3.Sn/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-2,4-5H,(H,8,9);3*1H3; |
| Formel vikt | 286.0016 |