Läs mer
3-Tritylsulfanylpropionsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Tritylsulfanylpropionic Acid |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O2S/c23-21(24)16-17-25-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17H2,(H,23,24) |
| Formel vikt | 348.1184 |