Läs mer
3-Tropanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Tropanol |
| CAS | 7432-10-2 |
| Molekylformel | C8H15NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CN1C2CCC1CC(C2)O |
| IUPAC-namn | 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.21 |
| Formel vikt | 141.1154 |