Läs mer
3-Tropanylindole-3-carboxylate hydrochloride, Thermo Scientific™
A selective 5-HT3 serotonin receptor antagonist
2437.02 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 105826-92-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C17H21ClN2O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.817 |
| MDL-nummer | MFCD00210221 |
| InChI-nyckel | XIEGSJAEZIGKSA-ICHLHHFLSA-N |
| Synonym | sdz-ics 930 |
| PubChem CID | 71300439 |
| IUPAC-namn | [(5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 1H-indole-3-carboxylate;hydrochloride |
| LEDER | CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CNC4=CC=CC=C43.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15435109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62807.MC |
100mg |
2437.02 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 105826-92-4 | |
| 320.817 | |
| XIEGSJAEZIGKSA-ICHLHHFLSA-N | |
| 71300439 | |
| CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CNC4=CC=CC=C43.Cl |
| C17H21ClN2O2 | |
| MFCD00210221 | |
| sdz-ics 930 | |
| [(5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 1H-indole-3-carboxylate;hydrochloride |
Specifikationer
| 3-Tropanylindole-3-carboxylate hydrochloride | |
| C17H21ClN2O2 | |
| UN2811 | |
| sdz-ics 930 | |
| XIEGSJAEZIGKSA-ICHLHHFLSA-N | |
| [(5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 1H-indole-3-carboxylate;hydrochloride | |
| 71300439 |
| 105826-92-4 | |
| MFCD00210221 | |
| 14,9783 | |
| Soluble in water | |
| CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CNC4=CC=CC=C43.Cl | |
| 320.817 | |
| 320.82 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : NL6012520
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold