Läs mer
3-TYP, MedChemExpress
Beskrivning
3-TYP is a selective SIRT3 inhibitor, with an IC50 of 16 nM, more potent over SIRT1 (IC50=88 nM), SIRT2 (IC50=92 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-TYP |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 120241-79-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H6N4 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (855.29 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (114.06 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C1(C2=CN=NN2)=CC=CN=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.15 |
| Visa mer |