Läs mer
3-Ureidopropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ureidopropionic Acid |
| CAS | 462-88-4 |
| Molekylformel | C4 H8 N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Ureidopropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3/c5-4(9)6-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H3,5,6,9) |
| LEDER | NC(=O)NCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(carbamoylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.118 |
| Formel vikt | 132.053 |