Läs mer
3-Ureidopropionic Acid, TRC
Produktkod. 30450997
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30450997 50 mg
1 options
Produktkod. 30450997 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU82380050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ureidopropionic Acid
CAS 462-88-4
Molekylformel C4 H8 N2 O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 3-Ureidopropionic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3/c5-4(9)6-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H3,5,6,9)
LEDER NC(=O)NCCC(=O)O
IUPAC-namn 3-(carbamoylamino)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 132.118
Formel vikt 132.053