Läs mer
3-Vinylbensoesyra, 96 %
Produktkod. 15405297
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405297 1 g 1g
15415297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32556.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 28447-20-3 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
Polymerer skapades genom prägling av tri-O-acetylladenosin i akrylpolymermatris med användning av metakrylsyra (MAA) eller 3-vinylbensoesyra (VBA) som en funktionell monomer och etylenglykoldimetakrylat som ett tvärbindningsmedel. Nio aktiva estermonomerer baserade på 4-vinylbensoesyra har syntetiserats. Under friradikalpolymerisationsbetingelser skulle dessa monomerer framgångsrikt kunna polymeriseras för att ge reaktiva polymerer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Polymerer skapades genom prägling av tri-O-acetylladenosin i akrylpolymermatris med användning av metakrylsyra (MAA) eller 3-vinylbensoesyra (VBA) som en funktionell monomer och etylenglykoldimetakrylat som ett tvärbindningsmedel. Nio aktiva estermonomerer baserade på 4-vinylbensoesyra har syntetiserats. Under friradikalpolymerisationsförhållanden skulle dessa monomerer framgångsrikt kunna polymeriseras och ge reaktiva
polymerer
. Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme, ljus, ultraviolett strålning, initiatorer av fria radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28447-20-3
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.161
MDL-nummer MFCD00157038
InChI-nyckel VWXZFDWVWMQRQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4438231
IUPAC-namn 3-etenylbensoesyra
LEDER C=CC1=CC(=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Vinylbenzoic acid
Smältpunkt 95 °C
Kvantitet 1 g
Synonym 3-vinylbenzoic acid, 3-vinyl benzoic acid, 3-ethenyl-benzoic acid, benzoic acid,3-ethenyl, benzoic acid, 3-ethenyl, benzoic acid, 3-ethenyl-9ci
Formel vikt 148.16
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.