missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Vinylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Vinylphenol |
| CAS | 620-18-8 |
| Molekylformel | C8 H8 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6,9H,1H2 |
| LEDER | Oc1cccc(C=C)c1 |
| IUPAC-namn | 3-ethenylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.15 |
| Formel vikt | 120.0575 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?