missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Vinylpyridine (>90%), TRC

Produktkod. 30449970
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30449970 1 g
30454581 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30449970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV4875001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1121-55-7
Molekylformel C7 H7 N
Molekylvikt (g/mol) 105.14
IUPAC-namn 3-ethenylpyridine
LEDER C=Cc1cccnc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Vinylpyridine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h2-6H,1H2
Formel vikt 105.0578
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.