Läs mer
3-Vinylpyridine (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Vinylpyridine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h2-6H,1H2 |
| Formel vikt | 105.0578 |