missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lenz Laborglasintrumente 3-vägskranar, med PTFE-kontakt

Produktkod. 10519971
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Pluggborrning:
2.5 mm
4 mm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10519971

Brand: Lenz Laborglasintrumente 02541804

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Enl. till DIN 12554 och utöver DIN-standard
  • T-hål
  • Med PTFE-plugg och gängfäste
  • Material: borosilikatglas 3.3
  • Läckagehastighet enligt DIN 12540-1

Specifikationer

Pluggborrning 4 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Inkluderar PTFE-kontakt
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.