Läs mer
Gilson™ 3-vägsventilsats
Produktkod. 16686135 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Beskrivning:
FC203
FC204
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
16686135 FC203
16606145 FC204
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16686135 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 170730
Beräknad leverans: 16-12-2026
Dessa sammansättningar och paket lägger till fraktionsinsamlingsmöjligheter till olika Gilson instrument.
  • Reningsteknik HPLC
  • Används med fraktionssamlare
Specifikationer
Beskrivning FC203
Diameter (metrisk) Inre 1.5 mm