Läs mer
3(Z)-Nonenol, TRC
Produktkod. 30469867
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30469867 5 g
1 options
Produktkod. 30469867 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6495605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3(Z)-Nonenol
CAS 10340-23-5
Molekylformel C9H18O
Kvantitet 5 g
Synonym (Z)-3-Nonen-1-ol, (Z)-3-Nonen-1ol, (Z)-3-Nonen-1-ol, 3(Z)-Nonenol, cis-3-Nonen-1-ol, cis-3Nonenol
InChI formel InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
LEDER CCCCC\C=C/CCO
IUPAC-namn (Z)-non-3-en-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 142.24
Formel vikt 142.1358