Läs mer
Fisherbrand™ 30,3 mm Septum för SCHOTT Skruvlock
Produktkod. 11859440 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Grädde
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11859440 Beige, Grädde Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11859440
Beräknad leverans: 08-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • För användning med SCHOTT skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Beige, Grädde
Diameter (metrisk) Yttre 30.3 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm