Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Enkel M-stativ för 30 L Bio-bin Avfallsbehållare - Rostfritt stål
Handla allt Econix Produkter
Material:
Rostfritt stål
Beskrivning
- För användning med 30L Bio-bin™
- Låter användaren enkelt se innehållet
- Hjälper till att förhindra överfyllning
- För användning inom laboratorier och bredvid arbetsbänkar
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Kvantitet | Rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (utrustning) | 30 L Bio-bin™ |
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Stå |