Läs mer
Clinisafe™ 30 L behållare för kliniskt avfall
Beskrivning
- Clinisafe™ erbjuda en hållbar lösning för klinisk avfallshantering på marknaden, som minskar ditt koldioxidavtryck och hjälper dig på vägen mot noll.
- 30 liter Clinisafe™ behållaren är speciellt utformad för att möjliggöra säker kassering av icke-vass kliniskt avfall.
- Den stora kapaciteten och öppna ingångspunkten möjliggör säker och enkel avfallshantering av en rad behållare. Locket kan stängas tillfälligt för att dölja innehållet när det inte används och säkert stängas för transport till slutligt omhändertagande.
- Funktioner och fördelar:
- Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
- Kassering av använda NSP-behållare
- Stor fyllyta
- Tillfällig och slutlig stängningsfunktion
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Certifikat och efterlevnad | Storbritanniens förordningar |
| Stängningsfärg | Gult |
| Färg | Grå |
| Mått (L x B x H) | 395 x 300 x 340 mm |
| Kvantitet | 10/Cs. |
| För användning med (applikation) | Säker kassering av icke-skarpt kliniskt avfall |
| Produkttyp | Avfallsbehållare |