Läs mer
Clinisafe™ 30 L behållare för kliniskt avfall
Produktkod. p-7224821
Stängningsfärg:
Blått
Gult
Lila
Rött
Produktkod. 17601725
Brand: Clinisafe™ 51850000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Clinisafe™ behållare är gjorda av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck, vilket ger en säker och hållbar lösning för dina behov av klinisk avfallshantering.
  • Clinisafe™ erbjuda en hållbar lösning för klinisk avfallshantering på marknaden, som minskar ditt koldioxidavtryck och hjälper dig på vägen mot noll.
  • 30 liter Clinisafe™ behållaren är speciellt utformad för att möjliggöra säker kassering av icke-vass kliniskt avfall.
  • Den stora kapaciteten och öppna ingångspunkten möjliggör säker och enkel avfallshantering av en rad behållare. Locket kan stängas tillfälligt för att dölja innehållet när det inte används och säkert stängas för transport till slutligt omhändertagande.
  • Funktioner och fördelar:
    • Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
    • Kassering av använda NSP-behållare
    • Stor fyllyta
    • Tillfällig och slutlig stängningsfunktion
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 L
Certifikat och efterlevnad Storbritanniens förordningar
Stängningsfärg Gult
Färg Grå
Mått (L x B x H) 395 x 300 x 340 mm
Kvantitet 10/Cs.
För användning med (applikation) Säker kassering av icke-skarpt kliniskt avfall
Produkttyp Avfallsbehållare