Läs mer
PURUS™ 30-lagers EnviroTack™ kontamineringskontrollmattor, vanlig utrustning
Produktkod. 31789585 Handla allt Purus Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grå
Vitt
Mått (L x B):
18 x 45 tum
26 x 45 tum
36 x 45 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
31789585 Vitt 26 x 45 tum Paket med 4
31789577 Blått 18 x 45 tum Paket med 4
31789578 Grå 18 x 45 tum Paket med 4
31789579 Vitt 18 x 45 tum Paket med 4
31789584 Grå 26 x 45 tum Paket med 4
31789587 Blått 36 x 45 tum Paket med 4
31789588 Vitt 36 x 45 tum Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31789585 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer PS 2645 34 W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1097.92 SEK
    899.42 SEK / Paket med 4
    Save 198.50 SEK
    18% Av
I lager
PURUS EnviroTack™ Mattor är en föroreningskontrollprodukt som innehåller förnybara växtbaserade material och erbjuder ett miljövänligt alternativ för socialt ansvarstagande organisationer.
Uteslutande från PURUS™, EnviroTack™ är mattor föroreningskontrollprodukter som innehåller GMO-fria, växtbaserade förnybara material och erbjuder ett miljövänligt alternativ till att ta bort smuts och damm från fotgängartrafik och utrustningshjul.
Miljövänligt och innehåller ett proprietärt GMO-fritt, växtbaserat förnybart material som minskar CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen.
  • Stark och effektiv och levererar pålitlig och högpresterande prestanda
  • Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager
  • Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar
  • Lågprofilnumrerade flikar säkerställer att man tar bort ett ark i taget och anger antalet kvarvarande lager
  • PURUS EnviroTack™ Mattor tar bort och innehåller smuts och mattor finns i 30- eller 60-lagers versioner
  • Varje lager av mattan är helt belagt med ett partikelgripande lim och tillverkat av lågdensitetsfolie av polyetenfilm
  • En lågprofilerad numrerad flik visar antalet kvarvarande lager och säkerställer att man tar bort en i taget, en i taget, borttagning
  • Innehåller GMO-fritt, förnybart, växtbaserat Cardia-material Biohybrid™ som minskar CO2-utsläppen
  • Limbelagda mattor ger samma pålitliga och högkvalitativa prestanda
  • Miljövänligt utan att betala mer
  • Förbättrar din företagsimage genom att minska ditt koldioxidavtryck
  • Stödd av Purus Internationals världsledande service och kundsupport
  • Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Mått (L x B) 26 x 45 tum
Disponibel För engångsbruk
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, semikondutor, renrum och industriella tillämpningar
Kvantitet 30 ark/matta, 4 mat/C.
Tjocklek (engelska) Film: 1,3 mil, lim: 0,3 mil
Tjocklek (metrisk) Film: 33 μm, Lim: 8 μm
Färg Vitt
Längd (engelska) 26 tum
Längd (metrisk) 660 mm
Material LDPE-blandning
Typ Kontamineringskontrollmatta
Bredd (engelska) 45 tum
Bredd (metrisk) 1143 mm