Läs mer
PURUS™ 30-lagers EnviroTack™ kontamineringskontrollmattor, vanlig utrustning
Handla allt Purus ProdukterBeskrivning
Uteslutande från PURUS™, EnviroTack™ är mattor föroreningskontrollprodukter som innehåller GMO-fria, växtbaserade förnybara material och erbjuder ett miljövänligt alternativ till att ta bort smuts och damm från fotgängartrafik och utrustningshjul.
Miljövänligt och innehåller ett proprietärt GMO-fritt, växtbaserat förnybart material som minskar CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen.
- Stark och effektiv och levererar pålitlig och högpresterande prestanda
- Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager
- Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar
- Lågprofilnumrerade flikar säkerställer att man tar bort ett ark i taget och anger antalet kvarvarande lager
- PURUS EnviroTack™ Mattor tar bort och innehåller smuts och mattor finns i 30- eller 60-lagers versioner
- Varje lager av mattan är helt belagt med ett partikelgripande lim och tillverkat av lågdensitetsfolie av polyetenfilm
- En lågprofilerad numrerad flik visar antalet kvarvarande lager och säkerställer att man tar bort en i taget, en i taget, borttagning
- Innehåller GMO-fritt, förnybart, växtbaserat Cardia-material Biohybrid™ som minskar CO2-utsläppen
- Limbelagda mattor ger samma pålitliga och högkvalitativa prestanda
- Miljövänligt utan att betala mer
- Förbättrar din företagsimage genom att minska ditt koldioxidavtryck
- Stödd av Purus Internationals världsledande service och kundsupport
- Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Mått (L x B) | 36 x 45 tum |
| Disponibel | För engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, bioteknik, semikondutor, renrum och industriella tillämpningar |
| Kvantitet | 30 ark/matta, 4 mat/C. |
| Tjocklek (engelska) | Film: 1,3 mil, lim: 0,3 mil |
| Tjocklek (metrisk) | Film: 33 μm, Lim: 8 μm |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 36 tum |
| Längd (metrisk) | 914 mm |
| Visa mer |