Läs mer
Wheaton™ 30 mL Universalbehållare av polypropen
Produktkod. 16444959
Change view
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Märka unitSize
16444959 Tryckt -
16424959 Vanlig Paket med 400
16434959 Ingen etikett -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16444959 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 327152PP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Steril provbehållare erbjuder provsäkerhet och användarsäkerhet med läckagefri prestanda.
  • För allmän provtagning, transport och lagring
  • Brett containersortiment för att passa de flesta användarbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certifikat och efterlevnad EU-direktiv 98/79/EG
Stängningsfärg Vitt
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 30.5 mm
Höjd (metrisk) 93.5 mm
Märka Tryckt
nr per ärende 400/Cs.
Antal per förpackning 50/Pk.