Läs mer
Wheaton™ 30 ml polystyren universalbehållare
Produktkod. 16357231
Change view
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Märka Förpackningsstorlek
16357231 Vanlig -
16208991 Ingen etikett Paket med 400
16367231 Tryckt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16357231 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 327150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    972.77 SEK
    647.71 SEK / Paket med 400
    Save 325.06 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Steril provbehållare erbjuder provsäkerhet och användarsäkerhet med läckagefri prestanda.
  • För allmän provtagning, transport och lagring
  • Brett containersortiment för att passa de flesta användarbehov
Specifikationer
Produkttyp Provbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certifikat och efterlevnad EU-direktiv 98/79/EG
Stängningsfärg Vitt
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 30.5 mm
Höjd (metrisk) 93.5 mm
Märka Vanlig
nr per ärende 400/Cs.
Antal per förpackning 50/Pk.