Läs mer
Tenak™ 30 mm Cryobox-avdelare
Produktkod. 15210544 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Flaskor med 10 mm OD
Flaskor med 10,25 mm OD
Flaskor med 15,50 mm OD
Flaskor med 17,75 mm OD
Flaskor med 24 mm OD
Flaskor med 25,25 mm OD
Flaskor med 31 mm OD
Flaskor med 31,75 mm OD
Flaskor med 41 mm OD
Flaskor med 42,50 mm OD
Flaskor med 7 mm OD
Flaskor med 7,50 mm OD
Flaskor med 8 mm OD
Flaskor med 8,75 mm OD
Flaskor med 9 mm OD
Flaskor med 9,50 mm OD
Tube Array:
12 x 12 celler
13 x 13 celler
14 x 14 celler
16 x 16 celler
3 x 3 celler
4 x 4 celler
5 x 5 celler
7 x 7 celler
8 x 8 celler
Unit Size:
Paket med 36
Product Code. 15210544
Brand: Tenak™ TE22111
Only null left
Add to basket
Add to basket
Avdelare för användning med 50 mm höga kryoboxar.
  • För användning i kryoboxar av kartong
  • Rymmer kryogena flaskor
  • Rutnätsavdelare
Specifications
Typ Grid Divider
För användning med (utrustning) 50 mm höga kryoboxar
Håller Flaskor med 41 mm OD
Tube Array 3 x 3 celler
Höjd (metrisk) 30 mm