Läs mer
Tenak™ 30 mm Cryobox-avdelare
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Flaskor med 10 mm OD
Flaskor med 10,25 mm OD
Flaskor med 15,50 mm OD
Flaskor med 17,75 mm OD
Flaskor med 24 mm OD
Flaskor med 25,25 mm OD
Flaskor med 31 mm OD
Flaskor med 31,75 mm OD
Flaskor med 41 mm OD
Flaskor med 42,50 mm OD
Flaskor med 7 mm OD
Flaskor med 7,50 mm OD
Flaskor med 8 mm OD
Flaskor med 8,75 mm OD
Flaskor med 9 mm OD
Flaskor med 9,50 mm OD
Tube Array:
12 x 12 celler
13 x 13 celler
14 x 14 celler
16 x 16 celler
3 x 3 celler
4 x 4 celler
5 x 5 celler
7 x 7 celler
8 x 8 celler
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Beskrivning
- För användning i kryoboxar av kartong
- Rymmer kryogena flaskor
- Rutnätsavdelare
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Grid Divider |
| För användning med (utrustning) | 50 mm höga kryoboxar |
| Håller | Flaskor med 24 mm OD |
| Tube Array | 5 x 5 celler |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |