Läs mer
TubeWriter 300 - Anpassat sidotryck för alla Labware
Produktkod. 30067433
Produkttyp:
Märkningsställ
Produktkod. 30067433
Brand: TubeWriter PS0000XX300Custom
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skräddarsydda ställ tillverkade enligt exakta specifikationer för att skriva ut direkt på sidan av unik laboratorieutrustning
  • Anpassade ställ designade för 300
  • Ställ tillverkade enligt dina exakta specifikationer för att direkt skriva ut och märka på sidan av alla laboratorieartiklar
  • Rack säkerställer korrekt inriktning och håller labware säkert
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
  • Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
  • Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
  • Print tål de tuffaste labbförhållanden
  • Kan skriva ut 2D eller 3D streckkoder, bilder och 5 rader text
Specifikationer
Produkttyp Märkningsställ