Läs mer
TubeWriter 300 - Etikettsystem
Produktkod. 30067427
Change view
Inkluderar:
2 Märkningsställ
Produktkod. Inkluderar
30067427 2 Märkningsställ
1 options
Produktkod. 30067427 Leverantör TubeWriter Leverantörsnummer TW300A
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Basetikettsystem - Inkluderar 2 standardställ
  • Fullständigt instrument för att skriva ut etiketter direkt på alla laboratorieartiklar eller krökta ytor
  • Kompakt fotavtryck för labb med snävare bänkutrymme - 20 tum x 18 tum x 18 tum. (BxLxH)
  • Designad för behoven hos skalningslabb
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
  • Utskrift kan ta så lite tid som 50 tuber på 2 till 3 minuter
  • Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
  • Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
  • Print tål de tuffaste labbförhållanden
Specifikationer
Produkttyp Märkningssystem
Inkluderar 2 Märkningsställ