Beskrivning
- Klass 100
- Färg: Vit
- Ambidexter
- Uppfyller kraven i handskstandarden EN420:2003 A1:2009, +den europeiska standarden för medicinska handskar EN455 (Parts 1, 2& 3)& EN374-1:2016, EN374-5 (VIRUS)
- Icke-steril
- Pulverfri, latexfri
- Manschett med pärlor
- Nitril
- AQL 1.5
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 5 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN420:2003+A1:2009, den europeiska standarden för medicinska handskar EN455 (del 1, 2& 3)& EN374-1:2016 |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Vitt |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Fingertjocklek (engelska) | 5,6 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.14 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |