Läs mer
Fisherbrand™ Nitrilklass 100 Icke-sterila renrumshandskar (ISO 5)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17368012 Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 17368012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Klass 100 (ISO 5) Renrumshandskar, ambidextrösa, icke-sterila, kemikaliebeständiga mot en rad vanliga kemikalier och ämnen.
  • Klass 100
  • Färg: Vit
  • Ambidexter
  • Uppfyller kraven i handskstandarden EN420:2003 A1:2009, +den europeiska standarden för medicinska handskar EN455 (Parts 1, 2& 3)& EN374-1:2016, EN374-5 (VIRUS)
  • Icke-steril
  • Pulverfri, latexfri
  • Manschett med pärlor
  • Nitril
  • AQL 1.5
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN420:2003+A1:2009, den europeiska standarden för medicinska handskar EN455 (del 1, 2& 3)& EN374-1:2016
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Färg Vitt
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Fingertjocklek (engelska) 5,6 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 4 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm