Läs mer
Fisherbrand™ Nitrilklass 100 Icke-sterila renrumshandskar (ISO 5)
Produktkod. 17388012 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17388012 X-Small -
17348012 Liten Paket med 1000
17358012 Intermediär -
17368012 Betydande -
17398012 2X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17388012
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Klass 100 (ISO 5) Renrumshandskar, ambidextrösa, icke-sterila, kemikaliebeständiga mot en rad vanliga kemikalier och ämnen.
  • Klass 100
  • Färg: Vit
  • Ambidexter
  • Uppfyller kraven i handskstandarden EN420:2003 A1:2009, +den europeiska standarden för medicinska handskar EN455 (Parts 1, 2& 3)& EN374-1:2016, EN374-5 (VIRUS)
  • Icke-steril
  • Pulverfri, latexfri
  • Manschett med pärlor
  • Nitril
  • AQL 1.5
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN420:2003+A1:2009, den europeiska standarden för medicinska handskar EN455 (del 1, 2& 3)& EN374-1:2016
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Färg Vitt
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 5,6 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm