Läs mer
Watson-Marlow Pumps 300 Series Drive
Produktkod. 17893074
Change view
Modell:
323Du
323Dz
323E
323S
323U
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
17893074 323E
15548361 323S
16479435 323U
17863074 323Du
17813084 323Dz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17893074 Leverantör Watson-Marlow Pumps Leverantörsnummer 036.3124.00E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40745.00 SEK
    36720.17 SEK / Paket med 1
    Save 4024.83 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
300-seriens höljepumpar är en- eller flerkanaliga bänkpumpar med manuell, fjärrstyrd, analog, RS232-kontroll och exakt dispensering.
  • 300-seriens laboratoriepumpar är en bänkpumpslösning med manuell, fjärrstyrd, analog eller RS232 kontrollfunktion.
  • Med en kemiskt resistent ABS-topp och IP31-skydd, har 323-pumpar en membranknappsats som styr pumpen och en digital LCD-skärm för att visa hastighet.
  • Det finns fyra modeller med ökande grad av funktionalitet:
    • 323Du RS232/auto/manuell högflödespumpar med förbättrad styrning
    • 323U och 323U analoga automatiska och förbättrade manuella pumpar
    • 323S högpresterande manuella styrpumpar
    • 323E manuella styrpumpar
Pumphuvudalternativ tillgängliga som standard (andra tillgängliga på begäran):
  • 313D och 313D2 pumphuvuden med tre rullar för kontinuerlig slang
  • 314D och 314D2 pumphuvuden med fyra rullar för kontinuerlig slang
  • 314MC fyra-vals fem-kanals mikrokassettpumphuvuden
  • 318MC åtta-vals fem-kanals mikrokassettpumphuvuden
  • 501RL och 501RL2 pumphuvuden för kontinuerlig slang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa LCD
Flödeshastighet 4,1 till 2000 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
IP-betyg IP31
Material ABS plast, aluminium
Modell 323E
Pluggtyp EU
Reversibel Ja
Typ Höljd pump
Spänning 100/120/220/240 V
Hastighet 400 rpm
Material för fodral ABS, pulverlackerad aluminium LM24