Läs mer
Watson-Marlow Pumps 300 Series Drive
Modell:
323Du
323Dz
323E
323S
323U
Beskrivning
- 300-seriens laboratoriepumpar är en bänkpumpslösning med manuell, fjärrstyrd, analog eller RS232 kontrollfunktion.
- Med en kemiskt resistent ABS-topp och IP31-skydd, har 323-pumpar en membranknappsats som styr pumpen och en digital LCD-skärm för att visa hastighet.
- Det finns fyra modeller med ökande grad av funktionalitet:
- 323Du RS232/auto/manuell högflödespumpar med förbättrad styrning
- 323U och 323U analoga automatiska och förbättrade manuella pumpar
- 323S högpresterande manuella styrpumpar
- 323E manuella styrpumpar
Pumphuvudalternativ tillgängliga som standard (andra tillgängliga på begäran):
- 313D och 313D2 pumphuvuden med tre rullar för kontinuerlig slang
- 314D och 314D2 pumphuvuden med fyra rullar för kontinuerlig slang
- 314MC fyra-vals fem-kanals mikrokassettpumphuvuden
- 318MC åtta-vals fem-kanals mikrokassettpumphuvuden
- 501RL och 501RL2 pumphuvuden för kontinuerlig slang
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | LCD |
| Flödeshastighet | 4,1 till 2000 ml/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| IP-betyg | IP31 |
| Material | ABS plast, aluminium |
| Modell | 323E |
| Pluggtyp | EU |
| Reversibel | Ja |
| Typ | Höljd pump |
| Spänning | 100/120/220/240 V |
| Visa mer |