Läs mer
Watson-Marlow Pumps 300 Series Drive med pumphuvud
Modell:
323Du/D
323Dz/D
323S/D
323U/D
Beskrivning
- 300-seriens laboratoriepumpar är en bänkpumpslösning med manuell, fjärrstyrd, analog eller RS232 kontrollfunktion.
- Med en kemiskt resistent ABS-topp och IP31-skydd, har 323E/D-pumpar en membranknappsats som styr pumpen och en digital LCD för att visa hastighet.
- Det finns fyra modeller med ökande grad av funktionalitet:
- 323E/DDu RS232/auto/manuell högflödespumpar med förbättrad styrning
- 323E/DU och 323E/DU analog-auto och förbättrad manuell styrning pumpar
- 323E/DS högpresterande manuella styrpumpar
- 323E/DE manuella styrpumpar
Pumphuvudalternativ tillgängliga som standard (andra tillgängliga på begäran):
- 313D och 313D2 pumphuvuden med tre rullar för kontinuerlig slang
- 314D och 314D2 pumphuvuden med fyra rullar för kontinuerlig slang
- 314MC fyra-vals fem-kanals mikrokassettpumphuvuden
- 318MC åtta-vals fem-kanals mikrokassettpumphuvuden
- 501RL och 501RL2 pumphuvuden för kontinuerlig slang
Specifikationer
Specifikationer
| Kontrolltyp | Variabel hastighet |
| Visningstyp | LCD |
| Kapslingsklassificering | IP31 |
| Flödeshastighet | 0,81 till 2000 ml/min. |
| Motorhastighet | 3 till 400 rpm |
| Reversibel | Ja |
| Modell | 323S/D |
| Pumphuvud | 313DW |
| Spänning | 100/120/220/240 V |