Läs mer
TubeWriter 300 - Standardställ för utskrift för 13 mm histologikassetter
Produkttyp:
Märkningsställ
Beskrivning
- Standardutskriftsställ designat för 300
- Skriver ut och etiketter direkt på 13 mm tjocka histologikassetter
- Rack säkerställer korrekt inriktning och håller kassetterna säkert
- Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
- Utskrift kan ta så lite tid som 50 tuber på 2 till 3 minuter
- Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
- Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
- Print tål de tuffaste labbförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Märkningsställ |