Läs mer
TubeWriter 300 - Standard sidoutskrift för 0,5 mL mikrocentrifugrör
Produktkod. 30067419
Change view
Produkttyp:
Märkningsställ
Produktkod. Produkttyp
30067419 Märkningsställ
1 options
Produktkod. 30067419 Leverantör TubeWriter Leverantörsnummer PS0500MC300
Beräknad leverans: 23-12-2026
Standardställ för direkt utskrift på sidan av 0,5 ml mikrocentrifugrör
  • Standardutskriftsställ designat för 300
  • Skriver ut och etiketter direkt på sidan av 0,5 ml mikrocentrifugrör
  • Rack säkerställer korrekt inriktning och håller rören säkert
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
  • Utskrift kan ta så lite tid som 50 tuber på 2 till 3 minuter
  • Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
  • Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
  • Print tål de tuffaste labbförhållanden
Specifikationer
Produkttyp Märkningsställ