Läs mer
TubeWriter 300 - Standard sidoutskrift för 2,0 ml (12 x 32 mm) HPLC-flaskor
Produktkod. 30067409
Change view
Produkttyp:
Märkningsställ
Produktkod. Produkttyp
30067409 Märkningsställ
1 options
Produktkod. 30067409 Leverantör TubeWriter Leverantörsnummer PS2000GV300
Beräknad leverans: 04-12-2026
Standardställ för direkt utskrift på sidan av 2,0 ml (12 x 32 mm) HPLC-flaskor
  • Standardutskriftsställ designat för 300
  • Skriver ut och etiketter direkt på sidan av 2,0 ml (12 x 32 mm) HPLC-flaskor
  • Rack säkerställer korrekt inriktning och håller flaskorna säkert
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
  • Utskrift kan ta så lite tid som 50 tuber på 2 till 3 minuter
  • Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
  • Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
  • Print tål de tuffaste labbförhållanden
  • Kan skriva ut 2D eller 3D arkkoder, bilder och 5 rader text
Specifikationer
Produkttyp Märkningsställ