Läs mer
TubeWriter 300 - Standard rack sidotryck för 50 ml koniska centrifugrör
Beskrivning
- Standardutskriftsställ designat för 300
- Skriver ut och etiketter direkt på sidan av 50 mL koniska centrifugrör
- Rack säkerställer korrekt inriktning och håller rören säkert
- Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
- Att skriva ut tar så lite tid som 50 tuber på 2 till 3 minuter
- Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
- Print överlever långtidslagring vid -80C och flytande kväve
- Print tål de tuffaste labbförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Märkningsställ |