Läs mer
TubeWriter 300 - Standard Rack Top Print för 1,5-2,0 ml mikrocentrifug- och skruvlocksrör
Produktkod. 30067410
Change view
Produkttyp:
Märkningsställ
Produktkod. Produkttyp
30067410 Märkningsställ
1 options
Produktkod. 30067410 Leverantör TubeWriter Leverantörsnummer PT1500MC300
Beräknad leverans: 13-11-2026
Standardställ för direkt utskrift på toppen av 1,5-2,0 ml mikrocentrifug- och skruvlocksrör
  • Standardutskriftsställ designat för 300
  • Skriver ut och etiketter direkt på toppen av 1,5 till 2,0 ml mikrocentrifug- och skruvlocksrör
  • Rack säkerställer korrekt inriktning och håller rören säkert
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
  • Utskrift kan ta så lite tid som 50 tuber på 2 till 3 minuter
  • Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
  • Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
  • Print tål de tuffaste labbförhållanden
Specifikationer
Produkttyp Märkningsställ