Läs mer
TubeWriter 300 - Standard Rack Top Print för (25 x 75 mm) mikroskopobjektglas
Produktkod. 30067424
Change view
Produkttyp:
Märkningsställ
Produktkod. Produkttyp
30067424 Märkningsställ
1 options
Produktkod. 30067424 Leverantör TubeWriter Leverantörsnummer PT0000MS300
Beräknad leverans: 13-11-2026
Standardställ för direkt utskrift på toppen av (25 x 75 mm) objektglas
  • Standardutskriftsställ designat för 300
  • Skriver ut och etiketter direkt på toppen av (25 x 75 mm) objektglas
  • Rack säkerställer korrekt inriktning och håller glidarna säkert
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
  • Utskrift kan ta så lite tid som 50 tuber på 2 till 3 minuter
  • Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
  • Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
  • Print tål de tuffaste labbförhållanden
Specifikationer
Produkttyp Märkningsställ