Läs mer
TubeWriter 300 - UV-härdbart bläck
Product Code. 30067437
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Bläckrullersättning
Product Code. Produkttyp
30067437 Bläckrullersättning
1 options
Product Code. 30067437 Supplier TubeWriter Supplier No. TWUVB3001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ersättande UV-härdbart bläck
  • Bläck trycker och etiketter direkt på böjda plast- och glasytor - alla laboratorieartiklar
  • UV-härdning säkerställer att utskrifter tål tuffa laboratorieförhållanden
  • Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
  • Beständig mot kemiska lösningsmedel
  • Engångspatroner med låga utbyteskostnader
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
Specifications
Produkttyp Bläckrullersättning