Läs mer
3000μ S/cm konduktivitetsstandard vid 25° C, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 13434870 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
13434870 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 13434870 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CSKC3M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vattenbaserad, ofarlig standard
  • Testad av ISO 17025 ackrediterad testmetod
  • NIST spårbart
  • Låg temperaturvariationskoefficient
  • Garanterad stabilitet under hela hållbarheten även efter att flaskan öppnats
  • Noggrannhet: 3000μ S/cm± 1 %
Specifikationer
Förpackning HDPE-flaska GL45
Analyscertifikat Yes
Spårbarhet till NIST Yes
Fysisk form Vätska
För användning med (utrustning) Conductivity Meter
Typ Conductivity Standard
Kvantitet 500 ml