Läs mer
Thermo Scientific™ 3000-serien Nanosphere™ Storleksstandarder
Produktkod. 10006824 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
20 nm
30 nm
40 nm
50 nm
60 nm
70 nm
80 nm
90 nm
100 nm
125 nm
150 nm
200 nm
220 nm
240 nm
269 nm
300 nm
350 nm
400 nm
450 nm
495 nm
500 nm
565 nm
600 nm
700 nm
800 nm
900 nm
Förpackningsstorlek:
15ml
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10006824 20 nm 15ml
10012539 30 nm 15ml
11548732 40 nm 15ml
10389609 50 nm 15ml
10566435 60 nm 15ml
11885022 70 nm 15ml
11895022 80 nm 15ml
12365063 90 nm 15ml
11805032 90 nm 15ml
10671531 100 nm 15ml
11825032 125 nm 15ml
10349019 150 nm 15ml
10128224 200 nm 15ml
11855032 220 nm 15ml
11865032 240 nm 15ml
11875032 269 nm 15ml
10059739 300 nm 15ml
11895032 350 nm 15ml
11593093 400 nm 15ml
11835042 450 nm 15ml
11845042 495 nm 15ml
10744182 500 nm 15ml
11859722 600 nm 15ml
11553103 700 nm 15ml
12393933 800 nm 15ml
11879722 800 nm 15ml
11889722 900 nm 15ml
11825072 565 nm 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Produktkod. 10006824 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3020A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kontrollera storlekarna på bakterier, virus, ribosomer och subcellulära komponenter på ett bekvämt sätt med dessa storleksstandarder.
Kontrollera enkelt storlekarna på bakterier, virus, ribosomer och subcellulära komponenter med Thermo Scientific™ 3000-serien Nanosphere™ Storleksstandarder, utmärkt för användning med alla tillämpningar som kräver en NIST™-spårbar storleksstandard med en mycket liten standardavvikelse. Sfärerna i intervallet 20 till 900 nm är idealiska för kalibrering av elektron- och atomkraftmikroskop. Standarder används också i studier av laserljusspridning och forskning om kolloidala system.
Thermo Scientific™ 3000-seriens nanosfärstorleksstandarder är mycket enhetliga polystyrensfärer kalibrerade inom miljarddelar av en meter (nanometer) med NIST-spårbar metodik. En nanometer är 0,001 mikrometer (μm) eller 10 ångström. Sfärer har en densitet på 1,05 g/cm3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25°C).
  • Finns som enhetliga polymersfärer i en rad diskreta storlekar från 20 till 900 nm
  • Diametrar kalibrerade med linjära dimensioner överförda från NIST
  • Sfärer används istället för oregelbundet formade partiklar för att minimera responsen från analytiska system för att forma effekter
  • Standarder förpackade som vattensuspensioner i 15 ml-flaskor med droppspets
  • Koncentrationer optimerade för enkel spridning och kolloidal stabilitet
  • Paketen är numrerade för att underlätta teknisk service och support
Innehåller:
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST, inklusive beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet, tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper, och materialsäkerhetsdatablad med instruktioner för hantering och avfallshantering.
Anmärkning:
Thermo Fisher Scientific har sina egna ingenjörs-, produktions- och mätanläggningar för bättre kvalitetskontroll och svar på kundernas behov. Utöver denna linje av storleksstandarder för polymerer erbjuder vi även kalibreringsstandarder för kiseldioxid och glasmaterial. Fråga vår tekniska serviceavdelning för information om specifika tillämpningar eller andra produktbehov som inte anges här.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 1 % fast material
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Polymerpartiklar i vatten
Beskrivning 3000 Series storleksstandarder kommer i optimerade koncentrationer för enkel spridning och kolloidal stabilitet.
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Elektronmikroskopkalibrering
Material Polystyren
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 15 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning EJ TILLÄMPLIGT
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 20 nm