Läs mer
Thermo Scientific™ 3000-serien Nanosphere™ Storleksstandarder
Produktkod. 11548732 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
100 nm
125 nm
150 nm
20 nm
200 nm
220 nm
240 nm
269 nm
30 nm
300 nm
350 nm
40 nm
400 nm
450 nm
495 nm
50 nm
500 nm
565 nm
60 nm
600 nm
70 nm
700 nm
80 nm
800 nm
90 nm
900 nm
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. 11548732
Brand: Thermo Scientific™ 3040A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kontrollera storlekarna på bakterier, virus, ribosomer och subcellulära komponenter på ett bekvämt sätt med dessa storleksstandarder.
Kontrollera enkelt storlekarna på bakterier, virus, ribosomer och subcellulära komponenter med Thermo Scientific™ 3000-serien Nanosphere™ Storleksstandarder, utmärkt för användning med alla tillämpningar som kräver en NIST™-spårbar storleksstandard med en mycket liten standardavvikelse. Sfärerna i intervallet 20 till 900 nm är idealiska för kalibrering av elektron- och atomkraftmikroskop. Standarder används också i studier av laserljusspridning och forskning om kolloidala system.
Thermo Scientific 3000-seriens nanosfärstorleksstandarder är mycket enhetliga polystyrensfärer kalibrerade inom miljarddelar av en meter (nanometer) med NIST-spårbar metodik. En nanometer är 0,001 mikrometer (μm) eller 10 ångström.
  • Finns som enhetliga polymersfärer i en rad diskreta storlekar från 20 till 900 nm
  • Sfäriska diametrar kalibrerade med linjära dimensioner överförda från NIST med metoder utvecklade av Thermo Fisher Scientific
  • Sfärer används istället för oregelbundet formade partiklar för att minimera responsen från analytiska system för att forma effekter
  • Standarder förpackade som vattensuspensioner i 15 ml-flaskor med droppspets
  • Koncentrationer optimerade för enkel spridning och kolloidal stabilitet
  • Sfärer har en densitet på 1,05 g/cm3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25°C)
  • Paketen är partinumrerade för att underlätta teknisk service och support efter försäljningen
Innehåller:
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST, inklusive beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet, tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper, och materialsäkerhetsdatablad, med instruktioner för hantering och avfallshantering.
Anmärkning:
Thermo Fisher Scientific har sina egna ingenjörs-, produktions- och mätanläggningar för bättre kvalitetskontroll och svar på kundernas behov. Utöver denna linje av storleksstandarder för polymerer erbjuder vi även kalibreringsstandarder för kiseldioxid och glasmaterial. Fråga vår tekniska serviceavdelning för information om specifika tillämpningar eller andra produktbehov som inte anges här.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 1 % fast material
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Polymerpartiklar i vatten
Beskrivning 3000 Series storleksstandarder kommer i optimerade koncentrationer för enkel spridning och kolloidal stabilitet.
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Elektronmikroskopkalibrering
Material Polystyren
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 15 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning EJ TILLÄMPLIGT
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 40 nm