Läs mer
Thermo Scientific™ 3000-serien Nanosphere™ Storleksstandarder
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Kontrollera enkelt storlekarna på bakterier, virus, ribosomer och subcellulära komponenter med Thermo Scientific™ 3000-serien Nanosphere™ Storleksstandarder, utmärkt för användning med alla tillämpningar som kräver en NIST™-spårbar storleksstandard med en mycket liten standardavvikelse. Sfärerna i intervallet 20 till 900 nm är idealiska för kalibrering av elektron- och atomkraftmikroskop. Standarder används också i studier av laserljusspridning och forskning om kolloidala system.
Thermo Scientific 3000-seriens nanosfärstorleksstandarder är mycket enhetliga polystyrensfärer kalibrerade inom miljarddelar av en meter (nanometer) med NIST-spårbar metodik. En nanometer är 0,001 mikrometer (μm) eller 10 ångström.
- Finns som enhetliga polymersfärer i en rad diskreta storlekar från 20 till 900 nm
- Sfäriska diametrar kalibrerade med linjära dimensioner överförda från NIST med metoder utvecklade av Thermo Fisher Scientific
- Sfärer används istället för oregelbundet formade partiklar för att minimera responsen från analytiska system för att forma effekter
- Standarder förpackade som vattensuspensioner i 15 ml-flaskor med droppspets
- Koncentrationer optimerade för enkel spridning och kolloidal stabilitet
- Sfärer har en densitet på 1,05 g/cm3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25°C)
- Paketen är partinumrerade för att underlätta teknisk service och support efter försäljningen
Innehåller:
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST, inklusive beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet, tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper, och materialsäkerhetsdatablad, med instruktioner för hantering och avfallshantering.
Anmärkning:
Thermo Fisher Scientific har sina egna ingenjörs-, produktions- och mätanläggningar för bättre kvalitetskontroll och svar på kundernas behov. Utöver denna linje av storleksstandarder för polymerer erbjuder vi även kalibreringsstandarder för kiseldioxid och glasmaterial. Fråga vår tekniska serviceavdelning för information om specifika tillämpningar eller andra produktbehov som inte anges här.
Specifications
Specifications
| Tillsats | Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
| Koncentration | 1 % fast material |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
| Innehåll | Polymerpartiklar i vatten |
| Beskrivning | 3000 Series storleksstandarder kommer i optimerade koncentrationer för enkel spridning och kolloidal stabilitet. |
| Färg | Vit eller färglös |
| För användning med (applikation) | Elektronmikroskopkalibrering |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Partiklar i standardstorlek |
| Inkluderar | Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST |
| Show More |