Läs mer
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 300 mm dia.
Beskrivning
- Precisionsram i rostfritt stål (säkerställer konsekvent kapsel)
- Mesh i rostfritt stål
- Exakt bländare i enlighet med ISO 3310-1 / BS410
- Naturlig filé (fritt flöde av prov)
- Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
- Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
- Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
- Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Varje |
| Porstorlek | 500μ m |
| Produkttyp | Testsikt |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310-1 & 2 krav, ASTM , BSI |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| För användning med (applikation) | För alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys |
| Diameter (metrisk) Yttre | 300 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |